Merck
HS23404
4-Place Compartment Dispensing Bin
clear (bin)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 EA
€ 111,00
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23404
Feature:
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
Material:
acrylic , clear (bin)
Packaging:
pack of 1 ea
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylic , clear (bin)
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23404
L × W × H
287 mm × 170 mm × 217 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
HS23403HS23402HS23412
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23404
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23403
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23402
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23412
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
feature
holds Small laboratory consumables
material
acrylic , clear (bin)
material
acrylic , clear (bin)
material
acrylic , clear (bin)
material
acrylic , blue
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
287 mm × 170 mm × 217 mm
L × W × H
217 mm × 170 mm × 217 mm
L × W × H
150 mm × 177 mm × 368 mm
L × W × H
155 mm × 155 mm × 170 mm
General description
The Workstation Dispensing Bin′s crystal-clear bins let you see your small items inventory.
Features and Benefits
  • Four Compartments
  • See inventory levels of pipette tips, tubes, fittings, finger cots, and other bulk small items at a glance
  • Flip-top covers on generous. openings make filling and dispensing easy and keep products dust-free
  • Includes non-skid rubber feet
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)