Merck
EP5427758003
Lid for Eppendorf(R) S-24-11-AT Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
Größe auswählen
1 EA
€ 320,00
€ 320,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 320,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
€ 320,00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427758003 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5430 R
for use with 5430
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)