Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 544,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121500
€ 544,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 4930
General description
Hand-held vacuum aspiration device with a wide variety of accessories available for removal of supernatants. The device attaches to your laboratory vacuum supply via a tubulation fitting. Fingertip control of vacuum reduces the risk of losing valuable samples.
Use with pipette tips, Pasteur pipettes, or any of the aspirator accessories below. Unit comes with single-channel adapter for disposable pipette tips.
Use with pipette tips, Pasteur pipettes, or any of the aspirator accessories below. Unit comes with single-channel adapter for disposable pipette tips.
Legal Information
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description hand-held vacuum aspirator | description 8-channel adapter | description capacity 1.0 gal | description volume 2 mL, polystyrene, plain, paper/plastic wrapped |
| manufacturer/tradename Corning 4930 | manufacturer/tradename Corning 4931 | manufacturer/tradename Bel-Art F19917-0002 | manufacturer/tradename Corning 9016 |
| packaging pack of 1 | packaging pack of 1 | packaging pack of 1 ea | packaging case of 500 ea, pack of 50 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Costar® vacuum aspirator
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?