Merck
CLS431464U
Corning® 75 cm² U-förmige Zellkulturflasche, schräger Hals
sterile, not treated
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
Größe auswählen
100 EA
€ 297,00
€ 297,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 297,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
€ 297,00
Check Cart for Availability
Materialien
U-bottom flask
canted neck neck
high-density polyethylene cap
vent cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
not treated
Verpackung
pkg of 100 ea
Kolbenarbeitsvolumen
(15 mL)
Bindungsart
non-treated surface
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erleichtertes Abschaben von Zellen dank U-förmiger Röhrchen
  • Abgerundete Form der Röhrchen verbessert den Griff beim Entfernen oder Verschließen der Kappe
  • Hergestellt gemäß cGMP-Standards
  • Optimierte Zellwachstumsfläche
  • Stabiles Stapeldesign
  • Große, klare Sichtfläche
  • Hohe Qualitätsstandards (100 % dichtigkeitsgeprüft)
  • Nicht pyrogen (<0,1 EU/mL)
  • BSE/TSE-konform
  • Mit schrägem Hals für einfacheres Ausgießen und verbessertes Pipettieren
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)