EP0030622103
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, sterile, pkg of 80 ea
Größe auswählen
€ 746,00
Größe auswählen
About This Item
€ 746,00
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom clear wells
white polypropylene
Sterilität
sterile; autoclaved
sterile
Verpackung
pkg of 80 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030622103
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
384 wells
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)