Merck
CLS3702BC
Corning® 384 well microplate
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, case of 100
Synonym(e):
384 multiwell plates
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear bottom, clear polystyrene , flat bottom , square wells
Size:
384 wells
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear bottom, clear polystyrene , flat bottom , square wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt, with generic barcode
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Corning 3702BC
maximum volume
112 μL
size
384 wells
wells
384 wells
working volume
80 μL
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 384 well microplate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)