Merck
EP0030128460
Eppendorf® twin.tec 96-Well-PCR-Platten
skirted, with barcode, individual color (wells colorless), pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030128460
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 wells
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten für Zuverlässigkeit bei jedem PCR-Assay. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der starre Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für Automatisierungs- und Hochdurchsatzprozesse, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Choose the Eppendorf twin.tec® polymerase chain reaction (PCR) plates for confidence in every PCR assay. Twin.tec® plates offer purity, rigidity, color, and other simple, smart features that can make your daily life a lot easier. The rigid polycarbonate frame works well in automation and high-throughput processes, and the different colors mean you can quickly organize the different steps of your workflow. All Eppendorf twin.tec® PCR plates are ‘PCR clean’. With twin.tec® PCR plates you’ll have maximum confidence in your results.
Anwendung
Eppendorf® twin.tec® PCR plates, 96 wells are suitable for use in:
  • standard PCR
  • real-time PCR
  • high throughput PCR
  • small volume sample handling
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • The design of the product is unified, with a polycarbonate frame and polypropylene wells, ensuring optimal performance.
  • The polypropylene wells are very thin walled, allowing for efficient heat transfer to the sample.
  • The polycarbonate frame is exceptionally sturdy and resistant to torque.
  • Enhanced well-to-well tolerance.
  • Incorporated cut-away corners and alphanumeric grid-referencing.
  • Elevated well rims facilitate effective sealing, minimizing the risk of cross-contamination.
  • Batch-tested and certified to be DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors free (PCR clean).
  • Optional barcode available upon request for skirted and semi-skirted versions.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)