Merck
Z137065
Ummantelter Becher
Größe auswählen
1 EA
€ 205,00
€ 205,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 205,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
€ 205,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
graduations: no
Volumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit einer oberen und einer unteren Schlauchverbindung auf gegenüberliegenden Seiten. Mit Ausgiesser
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. Hi! Could you please detail the inside diameter of the beaker?
    1 answer
    1. There is an inside height of 89mm, and inner diameter of 69.5mm.