Merck
Z688711
Nunc® 96 DeepWell-Platte, unbehandelt
size 96 wells, round clear wells, non-treated surface, non-sterile, case of 32 ea
Synonym(e):
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
Größe auswählen
32 EA
€ 329,00
€ 329,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
32 EA
€ 329,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
€ 329,00
Check Cart for Availability
Materialien
polystyrene
round clear wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 32 ea
Hersteller/Markenname
Nunc 278605
Kapazität
1.0 mL
Platte L × B × H
128 mm × 86 mm × 41 mm
Größe
96 wells
Volumen
1 mL
Maximales Well-Volumen
900 μm
Arbeitsvolumen
0.9 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Nunc 96 DeepWell-Platten können leicht mit automatischen Probenhandhabungsinstrumenten verwendet werden und eignen sich ideal für die Probensammlung, -lagerung und Bibliotheksanwendungen in der kombinatorischen Chemie.
  • Rundboden-Wells
  • Alphanumerisches Raster für eine schnelle Probenidentifizierung
  • Mit Well-Deckeln und Dichtungsband verschließbar
Rechtliche Hinweise
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
Protokolle
Explore catalysis methods like Suzuki-Miyaura, Buchwald-Hartwig, Heck, Sonagashira, and more with our Palladium Precatalyst Screening Kits.
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.