EP0030124537
Eppendorf® PCR tubes
colorless, capacity 0.5 mL, pack of 500 ea
Synonym(e):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Größe auswählen
€ 56,70
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 56,70
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread Push fit
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030124537
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.5 mL
Allgemeine Beschreibung
- Eppendorf® PCR tubes of 0.5 mL capacity are accessories for sample handling.
- Etched lid for labeling.
- Tight sealing.
- Easy to open.
- For use with all thermal cyclers with 0.5 mL block format.
- Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)