Z334006
BRAND® microcentrifuge tube, 0.5 mL with lid
clear polypropylene, pkg of 1000
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Größe auswählen
€ 54,10
Größe auswählen
About This Item
€ 54,10
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Lid)
clear polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
Verpackung
pkg of 1000
Hersteller/Markenname
BRAND
H × AD
32 mm × 7.9 mm
Kapazität
0.5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High cleanliness for demanding applications
- Tight sealing snap lid
- Can be opened and closed with one hand
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)