EMU220031
MISSION® esiRNA
Größe auswählen
€ 191,00
Größe auswählen
About This Item
€ 191,00
Empfohlene Produkte
Beschreibung
targeting mouse LOC546967
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTTGGGCCAACTGACTAAGGAGGGGATCCGCCAGCAGCTAGAACTGGGCCGATTTCTGAGGAGGCGTTACAAGGCTTTCCTGAGCCCTGAGTACAAGCGAGAAGAGGTGTACATCCGCAGCACAGACTTTGACCGGACATTGGAGAGTGCACAAGCCAACCTGGCTGGGCTCTTCCCTGAGGCTGCCCCTGGAAGTCCTGAGACTGACTGGAAGCCCATTCCAGTGCACACAGTGCCTGTGTCTGAGGACAAGTTGCTGAGGTTCCCCATGCGCAGCTGTCCTCGATACCATGAGCTGTTACGAGAGTCCACAGAGG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... LOC546967(100503991)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable