Merck
EMU058381
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mapk9
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AACTGTGGGGACTCGTATGCATGTGACCACAAATGCTTGCTTGAACTTGCCCATGTAGCACTTTGGGAATCAGCATTTAAATGCCAAATAATCTTGCAGGTAGTTCTGCTTCTAGAATAATCTCTTAATCCTCTTTAGTAATTTGGTGTCTGTCCACAAAAAAATAGATTATGTGTATTAATTGGCCACCGTCATATATCATATCTTACCCACTTTATGGTATGATTTATTCTATCTTTTGTATTTCAGAAGGAATATAATTAAATTTATTTAATAAATAAAAATACAGCTATTCTTAAATTTGTGATGTTTTAGGCTGAGAATTACCACTGCTCTATGTAGACACTCTGTGCCCTTTAAACTGCCCACTGTGGGATACTTTATGTACAGCTTTCTGCATGACAAAGTTCCCAGTTGTATTCCATGCTGCTTAAGACATCTGTCACCTTAAATCCTGCCCACGAATTTCCTTTTTCTTGTTCCTTTGGACATGGATCTAGAATCCTCCACAGAACTTCACCTTCTTTATCACAAAGCACCCCATCTC
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ting Li et al.
Acta pharmacologica Sinica, 36(12), 1503-1513 (2015-11-26)
Platycodin D, the main saponin isolated from Chinese herb Platycodonis Radix, exhibits anticancer activities against various cancer cell lines. Here we evaluated its anticancer action against human hepatocellular carcinoma cells in vitro and in vivo, and elucidated the relationship between