Merck
EHU010021
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GATA2
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTACCTGTGCAATGCCTGTGGCCTCTACCACAAGATGAATGGGCAGAACCGACCACTCATCAAGCCCAAGCGAAGACTGTCGGCCGCCAGAAGAGCCGGCACCTGTTGTGCAAATTGTCAGACGACAACCACCACCTTATGGCGCCGAAACGCCAACGGGGACCCTGTCTGCAACGCCTGTGGCCTCTACTACAAGCTGCACAATGTTAACAGGCCACTGACCATGAAGAAGGAAGGGATCCAGACTCGGAACCGGAAGATGTCCAACAAGTCCAAGAAGAGCAAGAAAGGGGCGGAGTGCTTCGAGGAGCTGTCAAAGTGCATGCAGGAGAAGTCATCCCCCTTCAGTGCAGCTGCCCTGGCTGGACACATGGCACCTGTGGGCCACCTCCCGCCCTTCAGCCACTCCGGACACATCCTGCCCACTCCGACGCCCATCCACCCCTCCTCCAGCCTCTCCTTCGGCCACCCCCACCCGTCCAGCATGGTGACCGCCATGGGCTAGGGAACAGATGGACGTCGAGGAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carole-Anne Whigham et al.
Scientific reports, 9(1), 235-235 (2019-01-20)
Preeclampsia is a pregnancy complication associated with elevated placental secretion of anti-angiogenic factors, maternal endothelial dysfunction and organ injury. GATA2 is a transcription factor expressed in the endothelium which regulates vascular homeostasis by controlling transcription of genes and microRNAs, including
Siyan Chen et al.
Molecular immunology, 123, 32-39 (2020-05-16)
At present, most studies on the relationship between hepatitis B virus (HBV) and IL-33/ST2 axis focus on clinical detection, but the underlying molecular mechanisms of HBx and IL-33/ST2 axis regulation and Th cell function regulation have not been explored. In
Yujie Fu et al.
Scientific reports, 10(1), 9027-9027 (2020-06-05)
Encouraging clinical results using immune checkpoint therapies to target the PD-1 axis in a variety of cancer types have paved the way for new immune therapy trials in brain tumor patients. However, the molecular mechanisms that regulate expression of the
Cong Qiu et al.
Nature communications, 8, 15426-15426 (2017-06-02)
Data from clinical research and our previous study have suggested the potential involvement of SENP1, the major protease of post-translational SUMOylation, in cardiovascular disorders. Here, we investigate the role of SENP1-mediated SUMOylation in graft arteriosclerosis (GA), the major cause of
Cai-Xia Wang et al.
American journal of translational research, 12(7), 3557-3576 (2020-08-11)
Tumor endothelial cell marker 8 (TEM8) is a type I transmembrane protein, that has been widely studied in the areas of anthrax toxin infection and tumor angiogenesis. However, the role of TEM8 in the progression of epithelial ovarian cancer (EOC)