Wichtige Dokumente
E0412
Carboxylesterase 2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Synonym(e):
Carboxylesterase 2 human, CES2, CES2A1
Größe auswählen
€ 442,00
Größe auswählen
About This Item
€ 442,00
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥500 units/mg protein
Mol-Gew.
60 kDa
Gewicht
(0.5 ml)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the in vitro enzyme-based inhibitor screening assay[5]
- in substrate selectivity assay with emission ratiometric two-photon probe (SE1)[6]
- as a reference standard in the enzyme assay with various 4-nitrophenyl and 1-naphthyl based substrates[7]
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?