The molecular weight is not assayed
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-773-7
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥10 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in E. coli
form
crystalline, crystals, powder or flakes
specific activity
≥10 U/mg
storage temp.
−20°C
General description
Esterase belongs to the hydrolase superfamily of enzymes.This recombinant esterase contains a C-terminal histidine tag.
Application
Biochem/physiol Actions
An esterase is a hydrolase that splits esters into acids and alcohols.
Esterase participates in the stereospecific hydrolysis and production of esters. Esterases, that are obtained from cultured bacteria and fungi has several industrial applications.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol 4-nitrophenyl-L-acetate per minute at pH 7.5 and 30°C.
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the confirmed molecular weight for this product?