D2525
Natriumdodecylbenzolsulfonat
~80%, powder
Synonym(e):
Dodecylbenzolsulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Assay
~80%
Form
powder
Farbe
light yellow
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChIKey
JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
Qualität
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves