Wichtige Dokumente
D2253
2,6-Dichlorpurin
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
185-195 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChIKey
RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable