Merck
D39606
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dibromcyclohexan
99%
Größe auswählen
25 G
€ 153,00
€ 153,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 153,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 153,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5515 (lit.)
bp
145 °C/100 mmHg (lit.)
Dichte
1.784 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
InChI
1S/C6H10Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChIKey
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2