Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,20 € 30,15 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 191,00 € 143,25 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 200,00 € 150,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2Cl2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-681-6
Beilstein/REAXYS Number:
9354
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 30,15
Listenpreis€ 40,20Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
185-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChI key
RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Suzuki-Miyaura cross-coupling between halopurines and arylboronic acids in water-acetonitrile.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form crystals | form solid | form - |
| mp 185-195 °C (dec.) (lit.) | mp 108-111 °C (lit.) | mp 124-125 °C (lit.) | mp −85 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?