Fortfahren mit
M5266
Meglumine diatrizoate
organic
Synonym(e):
N-Methyl-D-glucamine diatrizoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 978,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17NO5 · C11H9I3N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
809.13
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
205-024-7
MDL number:
€ 183,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]25/D -6.4 to -5.7 °, c = 1% (w/v) in water
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.C7H17NO5/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
InChI key
MIKKOBKEXMRYFQ-WZTVWXICSA-N
General description
Meglumine Diatrizoate is an organic, iodinated meglumine salt form of diatrizoate. It is also known as N-Methyl-D-glucamine diatrizoate.
Application
Meglumine diatrizoate can be used to treat long-term Taenia saginata infection. [1] It has also been used to tag fecal matter and bodily fluids in a study investigating preoperative examination techniques in patients with acute colon obstruction caused by colorectal cancer. [2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9179M2004N1138
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
optical activity
[α]25/D -6.4 to -5.7 °, c = 1% (w/v) in water
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)