Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 50,70 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Corning 4991
€ 50,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 5
manufacturer/tradename
Corning 4991
pore size
0.2 μm pore size
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripettor is a trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.2 μm, pack of 5 | description Colored Nose Pieces, pack of 4 | description Power Supply, AC/DC input 120 - 240 V AC, universal plug set (Europlug, UK, US, and Australian Plugs) | description 8-channel adapter |
| manufacturer/tradename Corning 4991 | manufacturer/tradename Corning 4997 | manufacturer/tradename Corning 4996 | manufacturer/tradename Corning 4931 |
| packaging pack of 5 | packaging pack of 4 | packaging - | packaging pack of 1 |
| pore size 0.2 μm pore size | pore size - | pore size - | pore size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Stripettor™ Ultra Pipet Controller Accessories
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?