Fortfahren mit
CLS4997
Corning® Stripettor™ Ultra Pipet Controller Accessories
Colored Nose Pieces, pack of 4
Synonym(e):
Corning pipet accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 14,50
€ 12,32
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Corning 4997
€ 12,32
Listenpreis€ 14,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
assorted colors (Orange, Yellow, Green, and Red)
packaging
pack of 4
manufacturer/tradename
Corning 4997
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripettor is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS4996CLS4991CLS4992
description
Colored Nose Pieces, pack of 4
description
Power Supply, AC/DC input 120 - 240 V AC, universal plug set (Europlug, UK, US, and Australian Plugs)
description
pore size 0.2 μm, pack of 5
description
PTFE filter (hydrophobic), pore size 0.45 μm, pack of 5
manufacturer/tradename
Corning 4997
manufacturer/tradename
Corning 4996
manufacturer/tradename
Corning 4991
manufacturer/tradename
Corning 4992
packaging
pack of 4
packaging
-
packaging
pack of 5
packaging
pack of 5
material
assorted colors (Orange, Yellow, Green, and Red)
material
-
material
-
material
PTFE filter (hydrophobic)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)