Fortfahren mit
CLS4996
Corning® Stripettor Ultra Pipet Controller Accessories
Power Supply, AC/DC input 120 - 240 V AC, universal plug set (Europlug, UK, US, and Australian Plugs)
Synonym(e):
Corning pipet accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Corning 4996
€ 44,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Corning 4996
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripettor is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS4992CLS4997CLS4991
description
Power Supply, AC/DC input 120 - 240 V AC, universal plug set (Europlug, UK, US, and Australian Plugs)
description
PTFE filter (hydrophobic), pore size 0.45 μm, pack of 5
description
Colored Nose Pieces, pack of 4
description
pore size 0.2 μm, pack of 5
manufacturer/tradename
Corning 4996
manufacturer/tradename
Corning 4992
manufacturer/tradename
Corning 4997
manufacturer/tradename
Corning 4991
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)