Fortfahren mit
CLS4931
Costar® vacuum aspirator
8-channel adapter
Synonym(e):
Costar aspirator, Vacuum aspirator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121500
€ 305,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 4931
General description
This is an 8-channel adapter that fits on to the Costar® Aspirator (CLS4930) so that it can be used to remove media and solutions from 8 wells simultaneously on a 96 well plate.
Please note: Only the 8-channel adapter is supplied for product CLS4931, despite the image on this web page showing both the adapter and the Costar® Aspirator (CLS4930) together they are sold separately.
Legal Information
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z675490CLS4930CLS431474
description
8-channel adapter
description
pkg of 1 ea, capacity 0.5 gal (1.9 L)
description
hand-held vacuum aspirator
description
polyethersulfone membrane, pore size 0.1 μm, filter capacity 1000 mL
manufacturer/tradename
Corning 4931
manufacturer/tradename
Bel-Art F19917-0001
manufacturer/tradename
Corning 4930
manufacturer/tradename
Corning 431474
packaging
pack of 1
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1
packaging
case of 12, pack of 1, pkg of (individually wrapped system)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Costar® vacuum aspirator
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)