Merck
CLS431119
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 1-2 mL
Synonym(e):
cryovials
Größe auswählen
10 EA
€ 203,00
€ 203,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 203,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41123304
NACRES:
NB.13
€ 203,00
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Holds 81 x 1-2 mL tubes
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Corning 431119
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
  • Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Grooves on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)