Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
4 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,00 |
Über diesen Artikel
€ 85,00
material
polycarbonate
feature
Holds 81 x 1.2 -2.0 mL vials
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5026-0909
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
size
133x133x52 mm
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene® 5026-0909 | manufacturer/tradename Nalgene® 5027-0909 | manufacturer/tradename Nalgene® 5025-0505 | manufacturer/tradename Nalgene® 5026-1010 |
| material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate |
| feature Holds 81 x 1.2 -2.0 mL vials | feature Holds 81 x 5 mL vials | feature Holds 25 x 1.2 -2.0 mL vials | feature Holds 100 x 1.2 -2.0 mL vials |
| packaging pack of 4 ea | packaging pack of 4 ea | packaging pack of 8 ea | packaging pack of 10 ea |
| size 133x133x52 mm | size 133x133x52 mm | size 76x76x51 mm | size - |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® CryoBox™
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?