Fortfahren mit
HS23325A
Arctic Squares® Cryostorage Box
Holds 25 x 2 mL tubes, red polycarbonate, pk of 8
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23325A
Feature:
Holds 25 x 2 mL tubes
Material:
red polycarbonate
Packaging:
pk of 8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
red polycarbonate
feature
Holds 25 x 2 mL tubes
packaging
pk of 8
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23325A
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
76x76x53 mm
General description
Safely stores vials from -196 to 121C in mechanical freezers as well as liquid nitorgen. Boxes are designed with unique features to help orient, identify and access vials with ease.
  • forward sloped base and high contrast indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
  • vend and drainage holes
  • stackable
  • autoclavable
Features and Benefits
  • ideal for small sampling
  • friction fit, slide on lid
Legal Information
Arctic Squares is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS23300DHS23381BHS120519
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23325A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23300D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23381B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120519
feature
Holds 25 x 2 mL tubes
feature
Holds 100 x 2 mL tubes
feature
Holds 81 x 2 mL tubes
feature
Holds 25 x 2 mL tubes
material
red polycarbonate
material
blue polycarbonate
material
assorted colors polycarbonate
material
-
packaging
pk of 8
packaging
pk of 4
packaging
pk of 4
packaging
pack of 200 (20 x packs of 10ea)
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
76x76x53 mm
size
133x133x53 mm
size
133x133x53 mm
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arctic Squares® Cryostorage Box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)