Fortfahren mit
CLS3958
Corning®-Deep-Well-Platte mit 96 Wells, Polypropylen
round bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 228,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene , polypropylene plate, round bottom clear , translucent bottom
Size:
96 wells
€ 228,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene , polypropylene plate, round bottom clear , translucent bottom
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt
manufacturer/tradename
Corning 3958
packaging
bag of 5 ×
size
96 wells
well volume
1 mL
wells
96 wells , storage block
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
General description
Corning bietet ein komplettes Polypropylen-Lagersystem, das aus Platten, Blöcken und Matten besteht.
Alle Platten und Blöcke sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen hergestellt und eignen sich ideal für Anwendungen im Verbindungsbibliothek-Bereich sowie in der kombinatorischen Chemie und der Genomik. Die 96-Well-Platten aus Polypropylen sind entsprechend der Industriestandard-Grundfläche konstruiert. Die Platten sind in runden, flachen und V-Boden-Formaten erhältlich, um vielen unterschiedlichen Test- und Lagerungsanforderungen gerecht zu werden.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3960CLS3959CLS3956
description
round bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no
description
V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no
description
round bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
description
V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, sterile, lid: no
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
polypropylene plate, round bottom clear , translucent bottom
material
polypropylene , V-bottom clear , translucent bottom, polypropylene plate
material
polypropylene , translucent bottom, polypropylene plate, round bottom clear
material
polypropylene , translucent bottom, V-bottom clear , polypropylene plate
well volume
1 mL
well volume
2 mL
well volume
1 mL
well volume
0.5 mL
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)