Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 380,00 |
Über diesen Artikel
€ 380,00
material
V-bottom clear , polypropylene , polypropylene plate, translucent bottom
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt
manufacturer/tradename
Corning 3960
packaging
bag of 5 ×
size
96 wells
well volume
2 mL
wells
96 wells , storage block
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
General description
Alle Platten und Blöcke sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen hergestellt und eignen sich ideal für Anwendungen im Verbindungsbibliothek-Bereich sowie in der kombinatorischen Chemie und der Genomik. Die 96-Well-Platten aus Polypropylen sind entsprechend der Industriestandard-Grundfläche konstruiert. Die Platten sind in runden, flachen und V-Boden-Formaten erhältlich, um vielen unterschiedlichen Test- und Lagerungsanforderungen gerecht zu werden.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no | description V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, sterile, lid: no | description V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, non-sterile, lid: no | description round bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no |
| suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| material polypropylene , V-bottom clear , translucent bottom, polypropylene plate | material polypropylene , translucent bottom, V-bottom clear , polypropylene plate | material translucent bottom, V-bottom clear , polypropylene , polypropylene plate | material polypropylene plate, round bottom clear , translucent bottom |
| packaging bag of 5 × | packaging bag of 10 × | packaging bag of 10 × | packaging bag of 5 × |
| manufacturer/tradename Corning 3960 | manufacturer/tradename Corning 3956 | manufacturer/tradename Corning 3957 | manufacturer/tradename Corning 3958 |
| well volume 2 mL | well volume 0.5 mL | well volume 0.5 mL | well volume 1 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning®-Deep-Well-Platte mit 96 Wells, Polypropylen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?