Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 766,00 |
Über diesen Artikel
€ 766,00
material
polypropylene , polypropylene plate, round bottom clear , translucent bottom
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
manufacturer/tradename
Corning 3959
packaging
bag of 5 ×
size
96 wells
well volume
1 mL
wells
96 wells , storage block
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
General description
Alle Platten und Blöcke sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen hergestellt und eignen sich ideal für Anwendungen im Verbindungsbibliothek-Bereich sowie in der kombinatorischen Chemie und der Genomik. Die 96-Well-Platten aus Polypropylen sind entsprechend der Industriestandard-Grundfläche konstruiert. Die Platten sind in runden, flachen und V-Boden-Formaten erhältlich, um vielen unterschiedlichen Test- und Lagerungsanforderungen gerecht zu werden.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description round bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no | description V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, non-sterile, lid: no | description V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no | description round bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no |
| suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| material polypropylene plate, round bottom clear , translucent bottom | material polypropylene plate, translucent bottom, V-bottom clear | material polypropylene plate, V-bottom clear , translucent bottom | material translucent bottom, polypropylene , round bottom clear , polypropylene plate |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3959 | manufacturer/tradename Corning 3957 | manufacturer/tradename Corning 3961 | manufacturer/tradename Corning 3958 |
| packaging bag of 5 × | packaging bag of 10 × | packaging bag of 5 × | packaging bag of 5 × |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning®-Deep-Well-Platte mit 96 Wells, Polypropylen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?