Merck
CLS3725BC
Corning® 1536 well plate, white, FB, PS, NT
Synonym(e):
1536 multiwell plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.24
Materialien:
flat wells
polystyrene plate
square wells
white bottom
white wells
Größe:
1536 wells
Well-Volumen:
12.5 μL
Well-Arbeitsvolumen:
1-8 μL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat wells
polystyrene plate
square wells
white bottom
white wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Verpackung
pack of 10 ea
case of 50 ea
Hersteller/Markenname
Corning 3725BC
Verfügbarkeit
available only in South Korea
Größe
1536 wells
Well-Volumen
12.5 μL
Well-Arbeitsvolumen
1-8 μL
Farbe
white
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)