Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.380,00 |
Über diesen Artikel
€ 1.380,00
material
clear bottom, flat bottom clear , white polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
case of 100, bag of 20
manufacturer/tradename
Corning 3903
size
96 wells
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
well volume
360 μL
working volume
75-200 μL
color
white
suitability
suitable for (cell culture)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Application
Features and Benefits
- Der flache, optisch klare Well-Boden mit weiß bemalten Wandplatten ermöglicht die direkte mikroskopische Untersuchung
- Das Vorliegen von Kondensationsringen auf nicht umdrehbaren Deckeln minimiert Kontaminierungen
- Gamma-sterilisiert und nichtpyrogen
- undurchsichtige Wände, um Crosstalk zwischen den Wells zu verhindern
- Polystyrol-Mikrotiterplatten mit weißen Wänden verbessern Lumineszenzsignale und reduzieren Fluoreszenz sowie Hintergrundlumineszenz
- 60 % dünnere Böden für Messungen bei so wenig wie 340 nm
- kann aufgrund des Vorliegens von individuellen alphanumerischen Codes für die Wellidentifizierung verwendet werden
- kann aufgrund des klaren Wells mit flachem Boden für die direkte mikroskopische Beobachtung verwendet werden
- bevorzugt für die optimale Zellanhaftung
- geeignet für Messinstrumente, die von oben oder unten messen
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid | description flat bottom clear, white polystyrene (TC-Treated), individually wrapped, sterile, lid | description flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, lid | description flat bottom clear, white polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no |
| suitability suitable for (cell culture) | suitability suitable for tissue | suitability suitable for (cell culture) | suitability suitable for (cell cuture) |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| material clear bottom, white polystyrene , flat bottom clear | material flat bottom clear , round clear wells, white polystyrene (TC-Treated) | material flat bottom , white bottom, white polystyrene | material flat bottom clear , round clear wells, white polystyrene |
| working volume 75-200 μL | working volume 75-200 μL | working volume 75-200 μL | working volume 75-200 μL |
| color white | color white | color white | color clear |
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type non-treated surface |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 96-Well weiße Polystyrol-Mikrotiterplatte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?