Fortfahren mit
CLS3799
Corning® TC-behandelte 96-Well-Mikrotiterplatten
size 96 wells, clear, polystyrene, round bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, tissue culture plates, well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32190102
Material:
clear , clear bottom, polystyrene , round bottom
Size:
96 wells
Sterility:
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid, skirt
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear , clear bottom, polystyrene , round bottom
sterility
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile
quality
tissue-culture treated
feature
lid, skirt
packaging
case of 50 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 3799
size
96 wells
well diam.
6.4 mm
well volume
330 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Ringe am Deckel verhindern Kreuzkontamination. Alle Platten haben eine einheitliche Grundfläche und einen erhöhten Rand, der das Stapeln erleichtert. Alphanumerische Codes dienen zur Well-Identifizierung. Aus Polystyrol, soweit nicht anders angegeben.
Features and Benefits
  • Corning® 96-Well-Mikrotiterplatten sind für verschiedene Anwendungsanforderungen geeignet.
  • Die Gewebekultur-behandelte Polystyroloberfläche ermöglicht die Anlagerung und das Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen.
  • Der runde Boden eignet sich normalerweise am besten fürs Waschen, Entnehmen und automatische Zentrieren von Proben.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3894CLS3596CLS3599
description
size 96 wells, clear, polystyrene, round bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
description
size 96 wells, clear, polystyrene, V-bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
description
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
description
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
manufacturer/tradename
Corning 3799
manufacturer/tradename
Corning 3894
manufacturer/tradename
Corning 3596
manufacturer/tradename
Corning 3599
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
sterility
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterility
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterility
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterility
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
material
clear , polystyrene , clear bottom, round bottom
material
V-bottom , clear , clear bottom, polystyrene
material
clear bottom, flat bottom , polystyrene , round clear wells
material
clear bottom, flat bottom , polystyrene , round clear wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)