Merck
CLS354089
Corning® BioCoat Collagen I #1 German Glass Coverslip
size 22 mm, round glass, pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
Synonym(e):
slides, coverslip
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
round glass
Verpackung
pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
Hersteller/Markenname
Corning 354089
Größe
22 mm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Cell culture
Rechtliche Hinweise
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)