Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polystyrene
Manufacturer/tradename:
Millipore PDMA04700
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Millipore PDMA04700
size
51 mm × 76 mm
color
clear
General description
PetriSlides provide a storage and examination container for 47 mm diameter test filters. Substitute for Petri Dishes. Holds filter securely in place. Transparent cover allows microscopic examination without removal. Rectangular base has rounded corners for mounting on microscope stage.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description size 51 mm × 76 mm, polystyrene | description For microbial contamination analysis, Membrane filtration, pkg of (100 units) | description 47mm dish preloaded with adsorbent pads for microbial application using membrane filtration. | description for 100 mm petri dishes, polycarbonate, 6 positions, case of 2 ea |
| manufacturer/tradename Millipore PDMA04700 | manufacturer/tradename Petrislides | manufacturer/tradename Petrislides | manufacturer/tradename Nalgene 5920-0060 |
| material polystyrene | material cellulose membrane, clear device, polystyrene slide | material cellulose pad(s), clear device, polystyrene | material polycarbonate |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility - |
| size 51 mm × 76 mm | size - | size - | size - |
| color clear | color - | color - | color - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?