Merck
CLS284518
Corning® cover glasses
square, No. 1, W x L 18 mm x 18 mm
Synonym(e):
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.16
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 200 ea
case of 2000 ea
Hersteller/Markenname
Corning 2845-18
Größe
18 (x) × 18 mm
Dicke
0.13 mm
Bindungsart
non-treated surface
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)