CLS354085
Corning® BioCoat™ Poly-L-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm
Synonym(e):
slides, coverslip
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Verpackung
pkg of 80 ea (2 packs )
Hersteller/Markenname
Corning 354085
Größe
12 mm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)