Fortfahren mit
CLS2593
Corning® 1 x 8 Stripwell 96-Well-Platten
medium binding surface, clear
Synonym(e):
1 x 8 strip plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear polystyrene (96-well), round wells
Size:
96 wells
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), round wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 2593
size
96 wells
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
clear
suitability
suitable for (assay)
binding type
non-treated surface
General description
Die Costar 1 × 8 Streifen sind bereits in eine „Eierschachtel-ähnliche“ 96-Well-Streifenhalterung eingelegt. Die Streifen passen in genau einer Richtung in die Halterung, das eine falsche Ausrichtung verhindert. Falls eine Abdeckung erforderlich ist, passt die eingekerbte Abdeckung auf die voll besetzte Streifenhalterung.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS2580CLS2481CLS2482
description
medium binding surface, clear
description
high binding surface, without stripwell holder
description
low volume, high binding surface, clear
description
low volume, medium binding surface, black
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
material
round wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
round wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), clear polystyrene plate, round clear wells
material
round black wells, black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well)
well volume
360 μL
well volume
360 μL
well volume
190 μL
well volume
190 μL
color
clear
color
clear
color
clear
color
black
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)