Fortfahren mit
CLS2482
Corning® 1 x 8 Stripwell 96-Well-Platten
low volume, medium binding surface, black
Synonym(e):
1 x 8 strip plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 964,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round black wells
Size:
96 wells
€ 964,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round black wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 2482
size
96 wells
well volume
190 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
black
suitability
suitable for (assay)
binding type
non-treated surface
General description
Die Costar 1 × 8 Streifen sind bereits in eine „Eierschachtel-ähnliche“ 96-Well-Streifenhalterung eingelegt. Die Streifen passen in genau einer Richtung in die Halterung, das eine falsche Ausrichtung verhindert. Falls eine Abdeckung erforderlich ist, passt die eingekerbte Abdeckung auf die voll besetzte Streifenhalterung.
Features and Benefits
  • Corning® Stripwell 96 well plates are designed for in vitro diagnostic assays such as immobilization of antibodies.
  • Non-treated medium binding hydrophobic surface binds biomolecules through passive interactions.
  • Black wells have low background fluorescence, minimal light scatter, and reduced crosstalk.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS2483CLS2481CLS2580
description
low volume, medium binding surface, black
description
low volume, high binding surface, black
description
low volume, high binding surface, clear
description
high binding surface, without stripwell holder
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
material
round black wells, black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
black polystyrene plate, round black wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), clear polystyrene plate, round clear wells
material
round wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2482
manufacturer/tradename
Corning 2483
manufacturer/tradename
Corning 2481
manufacturer/tradename
Corning 2580
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)