Fortfahren mit
CLS2483
Corning® 1 x 8 Stripwell 96-Well-Platten
low volume, high binding surface, black
Synonym(e):
1 x 8 strip plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 999,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round black wells
Size:
96 wells
€ 999,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round black wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 2483
size
96 wells
well volume
190 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
black
suitability
suitable for (assay)
General description
Die Costar 1 × 8 Streifen sind bereits in eine „Eierschachtel-ähnliche“ 96-Well-Streifenhalterung eingelegt. Die Streifen passen in genau einer Richtung in die Halterung, das eine falsche Ausrichtung verhindert. Falls eine Abdeckung erforderlich ist, passt die eingekerbte Abdeckung auf die voll besetzte Streifenhalterung.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS2482CLS2481CLS2580
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
material
black polystyrene plate, round black wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round black wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round clear wells
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), round wells
feature
lid: no
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no
well volume
190 μL
well volume
190 μL
well volume
190 μL
well volume
360 μL
manufacturer/tradename
Corning 2483
manufacturer/tradename
Corning 2482
manufacturer/tradename
Corning 2481
manufacturer/tradename
Corning 2580
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)