U-87 MG Cell Line human
89081402, human brain (glioblastoma astrocytoma), Epithelial-like
Synonym(e):
U-87MG Cells, U87 Cells, U87MG Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
U-87 MG Cell Line human, from human brain(glioblastoma astrocytoma), 89081402
Biologische Quelle
human brain (glioblastoma astrocytoma)
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 46
Morphologie
Epithelial-like
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,11
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,9
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
Nährmedium
Subkultur-Routine