RK-13 Cell Line from rabbit
21715, rabbit kidney, Epithelial-like
Synonym(e):
GL RK/13 Cells, Glaxo Laboratories Rabbit Kidney 13 Cells, R13 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
RK-13 Cell Line from rabbit, rabbit kidney, 00021715
Biologische Quelle
rabbit kidney
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n=44, stem-line = 56 (=22%)
Morphologie
Epithelial-like
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine