CAS9RFPV
Cas9 RFP Lentiviral Particles
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 8 x 25 μL (aliquots)
Konzentration
≥5 x 10 8 VP/ml virus (via p24 assay)
Anwendung(en)
CRISPR
Reportergen
RFP
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
To order gRNA in any format click here
Anwendung
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of cell lines stably expressing Cas9-RFP
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Highly specific
- Highly active
- Ready to infect/transduce
Prinzip
Einheitendefinition
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)