CAS9RFPVP
Cas9-RFP Lenti Plasmid
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
liquid
Verpackung
vial of 50 μL
Konzentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of Plasmid DNA)
Anwendung(en)
CRISPR
Reportergen
RFP
Auswahl
ampicillin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
To order gRNA in any format click here
Anwendung
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Manufacture of Cas9-RFP expressing Lentiviral Particles
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Highly specific
- Highly active
- Ready to use purified plasmid DNA
Prinzip
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)