Merck
C9887
Sigma-Aldrich
Chloramin-T Hydrat
Synonym(e):
N-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2N(Cl)Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.64 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: >100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;/h2-5H,1H3;;1H2/q-1;+1;
InChIKey
BXSDMMPOQRECKB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of factor Xa inhibitors as novel anticoagulants
Reagent for the iodination of proteins.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Radioiodination of proteins by the use of the chloramine-T method.
P J McConahey et al.
Methods in enzymology, 70(A), 210-213 (1980-01-01)