Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 166,00 | |
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 507,00 |
Über diesen Artikel
€ 166,00
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALB1(793)
mouse ... Calb1(12307)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Calbindin D-28K in Gewebeschnitten aus Mäusenieren und dem humanen Cerebellum nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde Calbindin D-28K in menschlichem Hirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunohistochemistry: 1:2,000 using sections of rat cerebellum, western blot: 1:2,000 using a whole extract of rat brain | technique(s) immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded rat cerebellum., western blot: 2-4 μg/mL using MDBK extract. | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| Gene Information human ... CALB1(793) | Gene Information rat ... Calb1(83839) | Gene Information human ... CALB1(793) | Gene Information human ... CALB2(794) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABN2192-25UL | 04054839448065 |