Wichtige Dokumente
C9154
Cholin -Lösung
~50 % (w/w) in H2O
Synonym(e):
2-Hydroxyethyl-trimethylammoniumhydroxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
~50 % (w/w) in H2O
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Substrate
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?