Merck
C8679
Chicago Himmelblau 6B
powder
Synonym(e):
Direkt Blau 1, Pontamin Himmelblau
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H24N6Na4O16S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
992.80
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
24410
NACRES:
NA.47
EC Number:
220-026-8
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
BPHHNXJPFPEJOF-GPTZEZBUSA-J
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-23-11-15(3-7-19(23)37-39-21-9-5-17-25(57(43,44)45)13-27(59(49,50)51)31(35)29(17)33(21)41)16-4-8-20(24(12-16)56-2)38-40-22-10-6-18-26(58(46,47)48)14-28(60(52,53)54)32(36)30(18)34(22)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-37+,40-38+;;;;
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(ccc1\N=N\c2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(\N=N\c5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(OC)c4
form
powder
composition
Dye content, ~80%
color
blue
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A5268A3157M5528
color
blue
color
blue
color
dark blue
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, ~80%
composition
Dye content, 45-65%
composition
Dye content, ≥50%
composition
-
Application
Chicago Sky Blue 6B is a counterstain for background autofluorescence in fluorescence and immunofluorescence histochemistry.[1] It has also been used as a filling in glass pipette electrodes for electrophysiological recordings in the brain sections of rats.[2][3]
Biochem/physiol Actions
Große organische Säure, strukturell verwandt mit Glutamat, die ein wirksamer und effizienter kompetitiver Inhibitor der vesikulären Glutamat-Aufnahme ist.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2610-05-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Resonant antidromic cortical circuit activation as a consequence of high-frequency subthalamic deep-brain stimulation.
Li S, et al.
Journal of Neurophysiology, 98, 3525-3525 (2007)
Detection of aromatase in human endometrial tissue cultured in three-dimensional fibrin matrix in vitro.
Jafar A, et al.
International journal of reproductive biomedicine (Yazd, Iran), 7, 105-109 (2009)
T Cowen et al.
Histochemistry, 82(3), 205-208 (1985-01-01)
The stain pontamine sky blue (PSB) has been shown to reduce background autofluorescence in catecholamine fluorescence and immunofluorescence histochemical preparations. Using PSB as a counterstain on whole-mount stretch preparations of human mesenteric blood vessels, a medium dense noradrenergic nerve plexus
S Roseth et al.
Journal of neurochemistry, 65(1), 96-103 (1995-07-01)
In this study we have described a series of new and potent inhibitors of the vesicular uptake of glutamate. The two most efficient inhibitors were the dyes Evans blue and Chicago Skye Blue 6B, which are structurally related to glutamate
Responses to tactile stimulation in deep cerebellar nucleus neurons result from recurrent activation in multiple pathways.
Rowland NC and Jaeger D
Journal of Neurophysiology, 99, 704-704 (2008)
Questions
  1. Hi, I need to know information to Chicago Sky Blue - is available declaration of conformity for this stain? New requirtments regulation of IVDR.
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. It is not suitable for In Vitro Diagnostic use. The only documents available for this item are the product Certificate of Analysis, Certificate of Origin, and Safety Data Sheet are routinely available.
      Please see the link below to review additional information regarding product Quality Level Assignments and the associated documentation for each level.
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program