Fortfahren mit
M5528
Wasserblau
certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
Anilinblau wasserlöslich, Baumwollblau, Methylblau, Poirriers Blau, Säureblau 93
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H27N3Na2O9S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
799.80
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
249-352-9
MDL number:
Colour Index Number:
42780
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wasserblau, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥700 at 594-610 nm in 5 mM HCl
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(c3ccc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)cc3)=C5/C=CC(\C=C5)=N/c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI key
MCPLVIGCWWTHFH-UHFFFAOYSA-L
Application
Zertifiziert als Anilinblau für den Einsatz in der Bindegewebe-Färbung nach Mallory und als Ersatz für Fast Green FCF in der Einstufen-Gomori-Trichrom-Färbung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
95290M6900M9140
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 4mg/4ml
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasserblau
wgk
WGK 2
flash_point_f
>572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)